Learn More
IGHM Mouse anti-Human, Clone: 2D10B10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | IGHM |
---|---|
Clone | 2D10B10 |
Concentrazione | 1 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16828405
|
Proteintech
66484-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16818405
|
Proteintech
66484-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
IgM is expressed intracellularly, during early stages of B lymphopoiesis, and then on the surface of more mature B cells in the bone marrow and peripheral B cells.Specifica
IGHM | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
IGHM, MU, VH | |
IGHM | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
2D10B10 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
P01871 | |
3507 | |
IGHM Fusion Protein Ag1459 | |
Primary | |
-20°C | |
IGHM |