Learn More
Sampling Systems™ Ice Borer
Constructed with sharp cutting teeth, which allows the device to be suitable for use on frozen products such as meats. Sampling Systems™ Ice Borer is a robust and efficient sampler that is ideal for sampling ice and waxy products.
150.00€ - 197.00€
Specifica
Product Type | Ice Borer |
---|---|
Materiale | Stainless Steel (316) |
Autoclavabile | Autoclavable |
Da utilizzare con (applicazione) | Ice, wax, and other similar materials |
Larghezza (sistema metrico) | 25 mm |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15879371
|
Sampling Systems™
6005A-1000 |
1000 mm |
197.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15889371
|
Sampling Systems™
6005A-500 |
500 mm |
150.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Suitable for ice, wax and other similar materials
- 316 Stainless Steel
- Rotate the sampler as it is pushed into the product
- The sharp edge will cut into the product and the sample will be deposited in the tube
- Push the discharge rod down the Ice Borer to remove the sample
Specifica
Ice Borer | |
Autoclavable | |
25 mm |
Stainless Steel (316) | |
Ice, wax, and other similar materials |