Learn More
Invitrogen™ iBind™ Western Device
An automated Western-processing device that performs every step from blocking to washes to antibody incubations via sequential lateral flow
Specifica
Content And Storage Store at room temperature.
Capacità 1 Mini Blot
Metodo di rilevamento Fluorescence, Chemiluminescence, Chromogenic
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrocellulose, PVDF
Visualizza altre specifiche
Descrizione
Descrizione
Sequential lateral flow (SLF) allows timely release and flow of solutions and antibodies to the membrane without need of an external power source. Each solution is released from the iBind device wells to an iBind Card via SLF; the solutions are then wicked towards the stack region of the card. The glass fiber matrix of the card allows for homogenous and consistent flow of the solutions to the membrane, increasing the antigen-antibody interaction.
  • Simple, automated solution
  • No external power source
  • Superior reproducibility over traditional manual methods
  • Better antigen antibody interaction—solutions flow between the iBind Card and membrane for maximum interaction between protein and antibody
  • Minimizes hands-on time
  • Highly reproducible and compatible with all Western protocols
  • Set up time is fast—ready for the detection step within 2.5 hr.
  • Carry out detection right away or wait until the next day without affecting performance
  • Works exclusively with iBind Cards and the iBind Solution Kit (available separately) to process one mini-membrane for immunodetection
  • Provides automated convenience and superior reproducibility over traditional manual methods
Proteins, Expression, Isolation and Analysis, Western Blotting
Specifica
Specifica
Store at room temperature.
Fluorescence, Chemiluminescence, Chromogenic
Nitrocellulose, PVDF
∼2.5 hr.
Western Device
1 Mini Blot
Western Blot
iBind
1 Mini Blot
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • iBind Western Device
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: formamide