Learn More
Invitrogen™ iBind™ Flex Cards
Card for use with iBind™ Flex Western Blot Device.
Specifica
Capacità 1 Midi Blot, 6 Vertically-Cut Strip Blots, 2 Mini Blots
Metodo di rilevamento Chromogenic, Chemiluminescence, Fluorescence
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Da utilizzare con (apparecchiatura) iBind Flex Western Device
Membrane Compatibility Nitrocellulose, PVDF
Visualizza altre specifiche
Descrizione
Descrizione
  • Glass fiber backed card with filer paper stack at base
  • 10 cards per box
Specifica
Specifica
1 Midi Blot, 6 Vertically-Cut Strip Blots, 2 Mini Blots
Western Blot
Nitrocellulose, PVDF
∼2.5 hr.
Card
Chromogenic, Chemiluminescence, Fluorescence
iBind Flex Western Device
iBind Flex
1 Midi Blot, 6 Vertically-Cut Strip Blots, 2 Mini Blots/Card
Room Temperature