Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Solid Phase Extraction (SPE) Sample Collection Plates
Use Thermo Scientific™ HyperSep™ Solid Phase Extraction (SPE) Sample Collection Plates with your HyperSep system.
757.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) SPE Sample Preparation
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vacuum Manifold
Product Line HyperSep
Tipo Sample Collection Plate
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
10595225
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60300-403
Sample Collection Plate, 2 mL
757.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Use Thermo Scientific™ HyperSep™ Solid Phase Extraction (SPE) Sample Collection Plates with your HyperSep system.
Fast analysis without sacrificing accuracy or reproducibility. Incorporate traditional solid phase extraction sorbents into a 96-well plate format using the HyperSep system.
  • Innovative design of 96 well plates provides flexibility for both method development and scale adjustment to 96-well without method revalidation
  • Well plates are customizable to allow any arrangement of wells with differing sorbent chemistries for simultaneous processing.
Ordering Information:
Available in packs of 100 individual wells or in pre-assembled plates.
Specifica
Specifica
SPE Sample Preparation
Vacuum Manifold
HyperSep
Sample Collection Plate