Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Glass Block Vacuum Manifold Adaptors Safety Tray
Use the safety tray as the bottom of the glass block vacuum manifold to contain spills.
Marca:  Thermo Scientific™ 60104-260
Codice prodotto. 10007654
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Use the Thermo Scientific™ HyperSep™ Glass Block Vacuum Manifold Safety Tray as the bottom of the manifold and to contain spills. The HyperSep Glass Block Vacuum Manifold enables solid phase extraction sample preparation using 16 or 24 SPE cartridges.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Manifold Safety Tray, 1 pk
Glass Block Vacuum Manifold Adaptors
Manifold Safety Tray
SPE Sample Preparation
HyperSep