Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Dispersive SPE Clean-up Products (QuEChERS)
Save time and achieve more accurate pesticide determinations using these pre-prepared dispersive SPE products for QuEChERS clean-up.
Marca:  Thermo Scientific™ 60105-318
Codice prodotto. 11524735
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 15 mg GCB
HyperSep
QuEChERS Clean-up
QuEChERS Method
Anhydrous Magnesium Sulfate, Primary/Secondary Amine, Graphitized Carbon Black
15 mL Centrifuge Tubes
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ HyperSep™ Dispersive SPE Clean-up Products (QuEChERS) >