Learn More
Ansell™ Hynit™ 32-800 Series Blue Nitrile Light Weight Gloves
Special nitrile formulation unites excellent resistance to abrasion with remarkable flexibility. Liquid-repellent impregnation repels oil, grease and dirt.
Marca:  Ansell™ 32800100
Codice prodotto. 12670832
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Cut and sewn construction
  • Nitrile coated
  • Polyester cotton liner
  • Blue color
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Nitrile
Nitrile
Lightweight Gloves
32-800
Interlock Knit Polyester Cotton
Excellent snag, puncture, abrasion and cut resistance
CE Mark, ANSI, EN 388 : 3111
Nitrile
10
Safety
Fully coated-palm
32-800