Learn More
Ansell™ Hylite™ 47-409 Series Blue Nitrile Medium Weight Gloves
Versatile alternative to cotton, light leather and PVC. Special nitrile formulation provides an excellent combination of flexibility, mechanical resistance and oil repellency.
95.15€
Specifica
Materiale parte posteriore Nitrile
Certificazione/Conformità CE Mark, ANSI, CATEGORY II EN 388 : 3111
Materiale polso Nitrile
Coating Material Nitrile
Product Type Mediumweight Gloves
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
12630912
Vedere i documenti
Ansell™
47409070
7
95.15€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-08-2025
Aggiungi al carrello
12640912
Vedere i documenti
Ansell™
47409080
8
95.15€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-08-2025
Aggiungi al carrello
12675795
Vedere i documenti
Ansell™
47409090
9
95.15€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 02-10-2025
Aggiungi al carrello
12620912
Vedere i documenti
Ansell™
47409100
10
95.15€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Ideal for assembly, inspection, light fabrication, materials handling, shipping and receiving, maintenance, and sheet metal work.
  • Natural hand shape - easier to wear for long periods.
  • Silicone-free.
  • Ensures cleanliness of metal sheets: important in steel and motor industries.
  • Cotton interlock lining with knitwrist for extra comfort
  • Nitrile-coated palm for exceptional cut
  • Offer puncture and abrasion resistance
  • Provide flexibility and dexterity
  • Machine washable; can be laundered repeatedly without becoming stiff and uncomfortable
Specifica
Specifica
Nitrile
Nitrile
Mediumweight Gloves
Gold safety
Fully coated-palm
Snag, puncture, abrasion and cut resistance
CE Mark, ANSI, CATEGORY II EN 388 : 3111
Nitrile
47-409
Interlock Cotton
144 Pairs
47-409