Descrizione
- Hygiene PP Coverall
- Classic with hood
- Elasticated
- 40 g/m2
Specifica
Specifica
Product Type | Cleanroom Coveralls |
Size | 2X-Large |
Materiale | Polypropylene |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Sterilità | Non-sterile |
Include | Hood |
Da utilizzare con (applicazione) | Controlled Environments |
Stile | Elasticated |
Titolo del prodotto
HOPEN Hygiene PP Coverall with Hod >