Learn More
HOPEN Hygiene PP Coverall with Collar
Polypropylene hygiene coverall with zip fastener and collar
96.95€ - 107.73€
Specifica
Product Type | Cleanroom Coveralls |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Monouso | Single-use |
Sterilità | Non-sterile |
Include | Collar |
Codice del prodotto | Marca | Size | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17236750
|
HOPEN
40.104/02 |
Medium | White | N/A | |||||
17246750
|
HOPEN
40.104/03 |
Large | White | N/A | |||||
17266750
|
HOPEN
40.104/05 |
X-Large | White | N/A | |||||
17256750
|
HOPEN
40.104/04 |
2X-Large | White | N/A | |||||
17276750
|
HOPEN
40.104/06 |
3X-Large | White | N/A | |||||
17286750
|
HOPEN
40.104BM/03 |
Large | Navy | N/A | |||||
17296750
|
HOPEN
40.104BM/04 |
X-Large | Navy | N/A | |||||
17206760
|
HOPEN
40.104BM/05 |
2X-Large | Navy | N/A | |||||
Descrizione
- Hygiene PP Coverall
- Classic with collar
- Elasticated
- 40 g/m2
Specifica
Cleanroom Coveralls | |
Single-use | |
Collar | |
Elasticated |
Polypropylene | |
Non-sterile | |
Controlled Environments |