Learn More
Ansell HyFlex™ 11-423 Hi-Vis Polyurethane Coated Heat-Resistant Industrial Gloves
Highly visible, high performance fibers resist temperatures up to 212°F (100°C). Polyurethane coating on the palm enhances grip capabilities in dry or slightly oily environments.
191.00€
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15379059
|
Ansell
11423060 |
6 |
191.00€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15359049
|
Ansell
11423070 |
7 |
191.00€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15319069
|
Ansell
11423080 |
8 |
191.00€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15329069
|
Ansell
11423090 |
9 |
191.00€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15359059
|
Ansell
11423110 |
11 |
191.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Innovative polyurethane coating enhances grip capabilities in dry, or slightly oily environments
- Indicator system is designed to simplify the process of selecting the proper level of hand protection
- Color-coded to ensure that workers are always wearing the correct level of cut protection
- High performance fibers resist temperatures up to 100°C (212°F)
- Water-based construction process is environmentally friendly
- Knit wrist prevents dirt and debris from entering the glove
- Silicone-free, DMF-free