Learn More
Ansell HyFlex™ 11-931 Cut-Resistant Lightweight Gloves, Palm Coated
Lightest weight cut-resistant and oil-repellent gloves with reinforced thumb crotch that provides up to 12x durability for extended wear.
243.00€
Specifica
ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
---|---|
Certifications/Compliance (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II |
Struttura | Knit |
Coating Material | Nitrile Foam |
Colore | Black |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
16089691
![]() |
Ansell
11931060 |
6 |
243.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
16099691
![]() |
Ansell
11931070 |
7 |
243.00€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
16009701
![]() |
Ansell
11931080 |
8 |
243.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
16019701
![]() |
Ansell
11931090 |
9 |
243.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
16029701
![]() |
Ansell
11931100 |
10 |
243.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
16039701
![]() |
Ansell
11931110 |
11 |
243.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
Descrizione
- RIPEL™ technology keeps oil from making contact with skin, keeping hands safe and dry
- Provides protection from cuts and oil exposure, from light to heavy, across multiple applications
- Provides dexterity and high level of comfort with ZONZ technology
- ANSELL GRIP™ Technology for safe handling in dry-to-oily applications
- FORTIX Technology for extended product use life and increased protection with up to 12x durability in thumb crotch
- Ultra-lightweight 18 gauge design provides dexterity and high level of comfort
- Protects against lacerations, oil and industrial fluid exposure
Specifica
ANSI 4 | |
Knit | |
Black | |
Sì | |
EN 388:4X42B | |
Unisex | |
Dyneema™ Diamond Technology | |
ISO 188889 | |
HyFlex™ 11-391 | |
8.3 in. |
CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II | |
Nitrile Foam | |
ANSI A2 | |
Cut-resistant Gloves | |
Inspection, assembly, fastening components, equipment repair and maintenance, automotive applications, press shop operations | |
Ansell GRIP™ Technology | |
Lined | |
ANSI/ISEA 105-16 Level 2 | |
Reinforced | |
21.2 cm |