Learn More
Ansell HyFlex™ 11-939 Cut-Resistant Lightweight Gloves, Fully Coated
GREENER_CHOICE
Lightest weight cut-resistant and oil-repellent gloves with reinforced thumb crotch that provides up to 12x durability for extended wear
257.00€
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifications/Compliance (Europe) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II
Struttura Knit
Coating Material Nitrile Foam
Colore Black
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
16009711
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Ansell
11939060
6
257.00€
12 paia
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-08-2025
Aggiungi al carrello
16019711
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Ansell
11939070
7
257.00€
12 paia
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-10-2025
Aggiungi al carrello
16029711
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Ansell
11939080
8
257.00€
12 paia
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-08-2025
Aggiungi al carrello
16039711
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Ansell
11939090
9
257.00€
12 paia
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-10-2025
Aggiungi al carrello
16049711
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Ansell
11939100
10
257.00€
12 paia
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 05-09-2025
Aggiungi al carrello
16059711
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Ansell
11939110
11
257.00€
12 paia
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 19-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • RIPEL™ technology keeps oil from making contact with skin, keeping hands safe and dry
  • Provides protection from cuts and oil exposure, from light to heavy, across multiple applications
  • Provides dexterity and high level of comfort with ZONZ technology
  • Superior Grip Performance with ANSELL GRIP™ Technology for safe handling in dry-to-oily applications
  • FORTIX Technology for extended product use life and increased protection with up to 12x durability in thumb crotch
  • Ultra-lightweight 18 gauge design provides dexterity and high level of comfort
  • Protects against lacerations, oil and industrial fluid exposure
Specifica
Specifica
ANSI 4
Knit
Black
Cut-resistant Gloves
Inspection, assembly, fastening components, equipment repair and maintenance, automotive applications, press shop operations
Dyneema™ Diamond Technology
HyFlex™ 11-939
8.3 in.
CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II
Nitrile Foam
ANSI A2
EN 388:4X42B
Ansell GRIP™ Technology
ISO 188889
Reinforced
21.2 cm