Learn More
Ansell™ Hyflex™ 11-948 Series Nitrotough™ N3500 Gloves
Used for fine tactile handling needing. Ansell HyFlex™ 11-948 Series Nitrotough™ N3500 Gloves provides very good protection against cuts.
284.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 420:2003 + A1:2009 and EN 388:2010 |
---|---|
Descrizione | Gauge: 13 |
Colore | Blu e nero, Black |
Finitura esterna | 3/4 Dipped |
Latex Free | No |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15334937
|
Ansell™
11948070 |
7 |
284.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 09-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15344937
|
Ansell™
11948080 |
8 |
284.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 09-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15354937
|
Ansell™
11948090 |
9 |
284.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 05-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15364937
|
Ansell™
11948100 |
10 |
284.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 09-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Industrial multipurpose gloves
- High Abrasion EN Level 4 (ANSI Level 4)
- Offers good levels of cut, abrasion and oil resistance in various dip geometries
- Liner is made from Ansell INTERCEPT TECHNOLOGY™ for excellent cut performance and comfort ISO Cut Level B
- With FORTIX™ Technology for increased abrasion resistance
- Good blade cut resistance and very good grip properties due to the nitrile micro finishing of the coating
- Flexible and comfortable
- Coating resistant to residual oils and greases present on handled parts
Applications:
- Changing tools and dies
- Inspection
- Press injection molding
- Production line support and maintenance
Specifica
EN 420:2003 + A1:2009 and EN 388:2010 | |
Blu e nero, Black | |
No | |
Industrial Gloves | |
104°F (Washing) | |
Safety | |
12 pairs in a bag; 12 bags in a carton | |
10.23 to 10.82 in. |
Gauge: 13 | |
3/4 Dipped | |
Nitrile | |
Construction: knitted | |
40°C (Washing) | |
Ansell INTERCEPT™ Technology | |
11-948 | |
260 to 275 mm |