Learn More
Ansell™ Hyflex™ 11-947 Series Nitrotough™ N3500 Gloves
GREENER_CHOICE
Used for fine tactile handling needing. Ansell Edmont™ HyFlex™ 11-947 Series Nitrotough™ N3500 Gloves provides very good protection against cuts.
226.00€
Specifica
Certificazione/Conformità EN 420:2003 + A1:2009 and EN 388:2005
Descrizione Gauge: 13
Colore Blue, Black
Finitura esterna 3/4 Dipped
Latex Free No
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15387637
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Ansell™
11947100
X-Large, 10
226.00€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-08-2025
Aggiungi al carrello
15397637
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Ansell™
11947110
11
226.00€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-09-2025
Aggiungi al carrello
15347637
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Ansell™
11947070
7
226.00€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-09-2025
Aggiungi al carrello
15357637
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Ansell™
11947080
8
226.00€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-08-2025
Aggiungi al carrello
15367637
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Ansell™
11947090
Large, 9
226.00€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Industrial multipurpose gloves
  • Offers good levels of cut, abrasion and oil resistance in various dip geometries
  • Liner is made from Ansell INTERCEPT TECHNOLOGY™ for excellent cut performance and comfort ISO Cut Level B
  • With FORTIX™ Technology for increased abrasion resistance
  • Good blade cut resistance and very good grip properties due to the nitrile micro finishing of the coating
  • Flexible and comfortable
  • Coating resistant to residual oils and greases present on handled parts
Applications:
  • Changing tools and dies
  • Inspection
  • Press injection molding
  • Production line support and maintenance
Specifica
Specifica
EN 420:2003 + A1:2009 and EN 388:2005
Blue, Black
No
Industrial Gloves
104°F (Washing)
Knit
Ansell INTERCEPT™ Technology
11-947
Gauge: 13
3/4 Dipped
Nitrile
Construction: Knitted
40°C (Washing)
FORTIX™Technology and INTERCEPT™ TECHNOLOGY
12 pairs in a bag; 12 bags in a carton
235 to 275 mm