Learn More
Ansell HyFlex™ 11-937 Cut-Resistant Lightweight Gloves, 3/4 Coated
Lightest weight cut-resistant and oil-repellent gloves with reinforced thumb crotch that provides up to 12x durability for extended wear
246.00€ - 255.84€
Specifica
ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
---|---|
Certifications/Compliance (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II |
Struttura | Knit |
Coating Material | Nitrile Foam |
Colore | Gray, Black |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16049701
![]() |
Ansell
11937060 |
6 |
246.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 11-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16059701
![]() |
Ansell
11937070 |
7 |
255.84€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16069701
![]() |
Ansell
11937080 |
8 |
246.00€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16079701
![]() |
Ansell
11937090 |
9 |
246.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 11-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16089701
![]() |
Ansell
11937100 |
10 |
246.00€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16099701
![]() |
Ansell
11937110 |
11 |
246.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 11-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Protects against lacerations, oil and industrial fluid exposure
- Ultra-lightweight 18 gauge design provides dexterity and a high level of comfort
- Reinforced thumb crotch for increased protection and extended use life
- Grip performance for safe handling in dry-to-oily applications
- High durability FORTIX coating for extended product use life
- Silicone free
Specifica
ANSI 4 | |
Knit | |
Gray, Black | |
Specific | |
Cut-resistant Gloves | |
Inspection, assembly, fastening components, equipment repair and maintenance, automotive applications, press shop operations | |
Ansell GRIP™ Technology | |
ISO 188889 | |
HyFlex™ 11-937 | |
21.2 cm |
CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II | |
Nitrile Foam | |
ANSI A2 | |
Sì | |
EN 388:4X42B | |
Knit | |
Dyneema™ Diamond Technology | |
12 Pairs/Bag, 12 Bags/Cs. | |
8.3 in. |