Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-925
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15846922 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Guanto multiuso olerepellente, con presa oleosa, per mansioni ultraleggere
  • Il primo guanto ultraleggero HyFlex™ a combinare geometria di rivestimento ¾, oleorepellenza e presa oleosa in un guanto che garantisce grandi proprietà di destrezza e comfort.
  • Il guanto HyFlex™ 11-925 integra la Grip Tecnology, proprietaria Ansell che riduce il rischio di perdita della presa in ambienti dinamici.
  • La fodera è costruita con un filato fine in nylon/spandex che garantisce il tatto di una seconda pelle.
  • Questo mix unico di protezione, prestazioni e flessibilità colma il divario con le generazioni precedenti di guanti per usi generali con geometria di rivestimento ¾, assicurando livelli migliori di flessibilità, tattilità e presa oleosa, oltre al massimo comfort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Nylon, Spandex
Certificazione/Conformità EN388:2016/3111A
Classificazione Category II
Area rivestita 3/4 dipped
Stile di taglio Newton
Descrizione Ultra-light weight oil repellent, oil grip multi-purpose glove
Coating Material Nitrile
Colore Blue
Cut Resistance Rating A
Monouso Reusable
Finitura esterna 3/4 Dipped
Grado Industrial grade
Hand Specific
Latex Free
Materiale Nylon, HPPE
Powdered Powder Free
Product Type Ultralight Mechanical Protection Gloves
Size 9
Sterilità Non-sterile
Stile 11-925
Stile delle dita full fingers
Da utilizzare con (applicazione) Mechanical Protection
Colore polso guanto Blue
Stile polso guanto ECO cuff
Colore casco Yellow
Rivestimento interno Unsupported
Modello 11-925
Tipo di imballaggio Polybag/cardboard box
Valori nominali perforazione Level 1
Resistente a Oil-repellent
Serie Hyflex 11 series
Valori nominali lacerazione 1
Dimensioni (L x P) 235 x 102 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 235 mm
Larghezza (sistema metrico) 102 mm
Peso (sistema metrico) 20 g