Learn More
Ansell HyFlex™ 11-730 Polyurethane-Coated Gloves with Intercept™ Technology
Destrezza con prestazioni eccellenti di resistenza al taglio
Marca:  Ansell 11730110
160.79 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24156" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16609093
  • 257.00€ / 12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Offre buoni livelli di resistenza al taglio
  • Il rivestimento in PU fornisce livelli eccellenti di presa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
EN 407:2004, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Polyurethane
ANSI A5
Yes
Cut- and Abrasion-resistant Glove
4X43D
Unisex
Rough
13
Knit
Gray
Specific
Intercept Technology Yarn
11
Metalwork, Parts Assembly, and Press Injection Molding
Knit
11-730