Learn More
Ansell HyFlex™ 11-627 Series Gray Polyurethane Medium Weight Gloves
Offers high levels of cut resistance for a safe use in controlling, handling and assembly applications involving contacts with sharp pieces. Lycra™ in the liners of the gloves as well as in the polyurethane coating provide flexibility and fit.
182.00€ - 1604.35€
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 5
Certifications/Compliance (Europe) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II
Struttura Knit
Coating Material Polyurethane
Colore Gray
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Size Colore casco Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Colore casco Prezzo Quantità e disponibilità  
11746653
Vedere i documenti
Ansell
11627100
10 Nero 182.00€
12 paia
Qty Price Break Available
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
12930965
Vedere i documenti
Ansell
11-627_10
10 Nero Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12940965
Vedere i documenti
Ansell
11-627_11
11 Blue Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11756653
Vedere i documenti
Ansell
11627110
11 Blue Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11766653
Vedere i documenti
Ansell
11627060
6 Purple Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11776653
Vedere i documenti
Ansell
11627070
7 Red Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11786653
Vedere i documenti
Ansell
11627080
8 Yellow Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Industrial cut-resistant gloves
  • Special formulation of polyurethane coating provides flexibility and fit
  • Secure grip on dry to slightly oily pieces for secure handling in wide range of environments
  • Unique combination of Dyneema™, Nylon, Lycra™, and fiber glass
  • Ultra strong fibers provide resistance to cuts and burrs
  • For safe use in controlling, handling and assembly applications involving contacts with sharp pieces
Applications:
  • Assembling and mounting components
  • Assembly & inspection of components
  • Cutting glasses, sheets, panels
  • Handling materials with sharp or rough edges
  • Handling parts with sharp, rough edges
  • Handling rough machined metal parts
  • Picking, fastening components
  • Press injection molding
Specifica
Specifica
ANSI 5
Knit
Gray
Lycra
EN 388:4342, EN 388:4342B
Knit
HyFlex™ 11-627
19.5 cm
CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II
Polyurethane
ANSI A2
Cut-resistant Gloves
Handling parts with sharp and rough edges, assembly and inspection, press injection molding, cutting glass, sheets and panels
Lycra™, Nylon, Dyneema™
7.6 in.