Learn More
Ansell Edmont™ HyFlex™ 11-625 Series White Polyurethane Medium Weight Gloves
Deliver a perfect balance of comfort and sure handling with superior cut resistance. Innovative yarn structure contains an optimal rate of Dyneema™ offering high levels of cut resistance for a safe use in controlling, handling and assembly applications involving contacts with sharp pieces.
197.00€
Specifica
Materiale parte posteriore Polyurethane
Certificazione/Conformità CE Mark, Standard CATEGORY II EN 388 : 4342
Materiale polso Polyurethane
Product Type Medium Weight Gloves
Stile polso guanto Knitwrist
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
12640742
Vedere i documenti
Ansell Edmont™
11625060
6 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12650742
Vedere i documenti
Ansell Edmont™
11625070
7 197.00€
12 paia
Qty Price Break Available
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
12393569
Vedere i documenti
Ansell Edmont™
11625080
8 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12303579
Vedere i documenti
Ansell Edmont™
11625090
9 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12313579
Vedere i documenti
Ansell Edmont™
11625100
10 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Perfect balance of comfort and sure handling with superior cut resistance.
  • The liners include an innovative yarn structure that contains an optimal rate of Dyneema™.
  • Offers high levels of cut resistance
  • The Lycra™ in the liners of the gloves as well as the polyurethane coating provides excellent flexibility and fit.
  • Designed for use in dry, as well as slightly oily environments.
Specifica
Specifica
Polyurethane
Polyurethane
Knitwrist
Spandex/Dyneema™
12 paia
CE Mark, Standard CATEGORY II EN 388 : 4342
Medium Weight Gloves
Dyneema™
Coated-palm
High cut resistance
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Ansell Edmont™ HyFlex™ 11-625 Series White Polyurethane Medium Weight Gloves