Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-616 Series Black and Green/Blue Polyurethane Light Weight Gloves
Designed for a wide range of lightweight applications in dry or slightly oily environments. Offers outstanding comfort, fit and sensitivity for the most delicate handling.
64.75€
Specifica
Materiale parte posteriore | Polyurethane |
---|---|
Certificazione/Conformità | CE Mark, EN 388 : 3121 |
Materiale polso | Polyurethane |
Coating Material | Polyurethane |
Product Type | Lightweight Gloves |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12650722
|
Ansell™
11616100 |
10 |
64.75€
12 paia |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12660722
|
Ansell™
11616110 |
11 |
64.75€
12 paia |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12670722
|
Ansell™
11616060 |
6 |
64.75€
12 paia |
Spedizione stimata: 23-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12690722
|
Ansell™
11616080 |
8 |
64.75€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12680722
|
Ansell™
11616070 |
7 |
64.75€
12 paia |
Spedizione stimata: 08-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12600732
|
Ansell™
11616090 |
9 |
64.75€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- 18-gauge knitting technology allows this glove to be ultra-thin yet tough
- Ideal for workers who need a higher level of fit, touch and precision
- Ideal for applications where cotton gloves or no gloves at all are used despite the risk of scrapes, blisters and minor injuries.
Specifica
Polyurethane | |
Polyurethane | |
Lightweight Gloves | |
Knit | |
Coated-palm | |
11-616 |
CE Mark, EN 388 : 3121 | |
Polyurethane | |
11-616 | |
Nylon | |
144 Pairs |