Learn More
Ansell HyFlex™ 11-600W White Nylon Gloves with Polyurethane Coating
Polyurethane coating on the palm improves tactile sensitivity, while the white color palette is useful for clean applications.
52.45€
Specifica
Coating Material | Polyurethane |
---|---|
Colore | White |
Hand | Specific |
Stile polso guanto | Knit |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12610712
|
Ansell
11600060 |
6 |
52.45€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12620712
|
Ansell
11600070 |
7 |
52.45€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12690702
|
Ansell
11600100 |
10 |
52.45€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12600712
|
Ansell
11600110 |
11 |
52.45€
12 paia |
Spedizione stimata: 26-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12640712
|
Ansell
11600090 |
9 |
52.45€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12630712
|
Ansell
11600080 |
8 |
52.45€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Designed for light and delicate applications in dry environments
- Bare-handed dexterity with protection for light duty applications
- Polyurethane coating on the palm enhances tactile sensitivity
- White color is ideal for clean applications
Specifica
Polyurethane | |
White | |
Specific | |
Knit |