Learn More
Ansell Edmont™ Guanti di medio peso in poliuretano grigio HyFlex™ serie 11-435
The first cut-resistant level 5 glove on the market made with water-based polyurethane to enhances the dexterity and comfort of the glove.
80.50€ - 322.00€
Specifica
Materiale parte posteriore Polyurethane
Certificazione/Conformità Standards CATEGORY II EN 388 : 4542, ANSI
Materiale polso Polyurethane
Product Type Medium Weight Gloves
Stile polso guanto Knitwrist
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
11706643
Vedere i documenti
Ansell Edmont™
11435110
11 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11796633
Vedere i documenti
Ansell Edmont™
11435100
10 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11716643
Vedere i documenti
Ansell Edmont™
11435060
6 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11726643
Vedere i documenti
Ansell Edmont™
11435070
7 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11736643
Vedere i documenti
Ansell Edmont™
11435080
8 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11746643
Vedere i documenti
Ansell Edmont™
11435090
9 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Ultra-strong fibers provide extreme resistance to cuts and burrs
  • Seamless plaited glove for very good fit, dexterity and flexibility
  • Excellent breathability and cool feeling
  • Gray palm coat hides soil and provides long wear, reducing overall replacement costs
  • Anti-static for improved safety in critical areas
  • Silicone-free
  • Oeko-Tex™ 100 approved
  • Ideal for the automotive and chemical industries, machinery and equipment and metal fabrication
Specifica
Specifica
Polyurethane
Polyurethane
Knitwrist
Dyneema™
144 Pairs
Standards CATEGORY II EN 388 : 4542, ANSI
Medium Weight Gloves
Dyneema™
Coated-palm
Extreme resistance to cuts and burrs