Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-300 (ex Monysoft 1)
Comfort e protezione del prodotto
Marca: Ansell™ 11300070
22.91 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Guanto a filo continuo con processo non-stop senza cuciture.
- Fodera tessile realizzata in filo di poliammide, con elevata elasticità.
- Polso a maglia elasticizzato.
- La forma ambidestra raddoppia la durata del guanto permettendone l'utilizzo su entrambi i lati.
- Eccellente adattabilità grazie alla sua elasticità.
- Guanto a basso rilascio lanuginoso.
- Comfort e destrezza eccellenti
Specifica
ANSI 0 | |
No | |
Seamless Knit | |
Comfort and product protection | |
White | |
Nylon | |
Specific | |
Nylon | |
Light-duty Mechanical Protection Gloves | |
Non-sterile | |
Mechnical Protection | |
White | |
Smooth | |
Nylon | |
11-300 | |
Hyflex 11 series | |
251 mm |
Nylon | |
Category I | |
Nylon | |
Uncoated | |
Reusable | |
Industrial grade | |
Sì | |
Powder Free | |
7 | |
Hyflex 11-300 | |
Unisex | |
Knit | |
Brown | |
Knit Lining | |
Polybag/cardboard box | |
251 x 80 mm | |
9 g |