Learn More
Hydroxylamine-O-sulfonic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10692322 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2950-43-8
Formula molecolare H3NO4S
Molecular Weight (g/mol) 113.09
Numero MDL MFCD00011604
InChI Key DQPBABKTKYNPMH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydroxylamine-o-sulfonic acid, aminooxy sulfonic acid, sulfoperamidic acid, hydroxylamine-o-sulphonic acid, permonosulfamic acid, amidoperoxymonosulfuric acid, aminooxysulfonic acid, amidosulfonic peracid, haos, sulfamic acid n-oxide
PubChem CID 76284
IUPAC Name amino hydrogen sulfate
SMILES NOS(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Hydroxylamine-O-sulfonic acid
Nota nome 0.97
Punto di fusione 210.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.97
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NOSO3H
Quantità 100 g
Fieser 01,481; 02,217; 03,156; 04,256; 05,343; 06,290; 08,250; 09,245; 10,207; 15,17
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 113.09
Percent Purity 0.97
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydroxylamine-O-sulfonic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.