Learn More
Hydroxylamine hydrochloride, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10562764
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5470-11-1
Formula molecolare ClH4NO
Molecular Weight (g/mol) 69.49
Numero MDL MFCD00051089
InChI Key WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
IUPAC Name hydroxylamine;hydrochloride
SMILES Cl.NO
Specifica
Materiale o nome chimico Hydroxylamine hydrochloride
Punto di fusione 155°C to 158°C
Nota nome 96+%
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks
Quantità 2.5 kg
Formula lineare H2NOH·HCl
Fieser 01,478; 02,217; 07,176; 09,245
Indice di Merck 15, 4867
Informazioni di solubilità Solubility in water: 560g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,methanol,glycerol,propylene glycol,insoluble in cold ether
Peso formulazione 69.49
Percent Purity ≥96.0%
Grado Reagente ACS
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Flacone in plastica
Residuo dopo la combustione 0.05% max
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydroxylamine hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.