Learn More
Hydroxylamine hydrochloride, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10593484
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5470-11-1
Formula molecolare ClH4NO
Molecular Weight (g/mol) 69.49
Numero MDL MFCD00051089
InChI Key WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci
PubChem CID 443297
ChEBI CHEBI:5807
SMILES Cl.NO
Specifica
Materiale o nome chimico Hydroxylamine hydrochloride
Punto di fusione 155°C to 158°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks
Quantità 5 kg
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare H2NOH·HCl
Fieser 01,478; 02,217; 07,176; 09,245
Indice di Merck 15, 4867
Informazioni di solubilità Solubility in water: 560g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,methanol,glycerol,propylene glycol,insoluble in cold ether
IUPAC Name hydroxylamine;hydrochloride
Peso formulazione 69.49
Percent Purity ≥99%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic drum