Learn More
Hydroxylamine hydrochloride, 97%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
5kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Hydroxylamine hydrochloride |
Punto di fusione | 155°C to 158°C |
Nota nome | 97% |
Colore | White |
Forma fisica | Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks |
Quantità | 5 kg |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Formula lineare | H2NOH·HCl |
Fieser | 01,478; 02,217; 07,176; 09,245 |
Indice di Merck | 15,4867 |