Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydroxy Naphthol Blue, disodium salt, ACS reagent
Codice prodotto. 10206550 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
CAS: 165660-27-5 | C20H12N2Na2O11S3 | 600.495 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 165660-27-5
Formula molecolare C20H12N2Na2O11S3
Molecular Weight (g/mol) 600.495
Numero MDL MFCD00004075
InChI Key LXJHFXHZWYBBKJ-LUUCHEBKSA-N
Sinonimo 2,2'-Dihydroxy-1,1'-azonaphthalene-3',4,6'-trisulfonic acid disodium salt
PubChem CID 131849366
IUPAC Name 3-hydroxy-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaphthalen-1-ylidene)hydrazinyl]naphthalene-2,7-disulfonic acid;sodium
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=NNC3=C4C=CC(=CC4=CC(=C3O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Specifica
Materiale o nome chimico Hydroxy Naphthol Blue, disodium salt
Punto di fusione 274.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 598.47
Grado Reagente ACS
Imballaggio Glass Bottle
Adeguatezza (for calcium determination) passes
Colore Blue to Purple
Quantità 100 g
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydroxy Naphthol Blue, disodium salt