Learn More
Hydroquinone, 99.5%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15149253
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Drum
Plastic bottle
CAS: 123-31-9 | C6H6O2 | 110.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-31-9
Formula molecolare C6H6O2
Molecular Weight (g/mol) 110.11
Numero MDL MFCD00002339
InChI Key QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydroquinone, 1,4-benzenediol, quinol, 1,4-dihydroxybenzene, p-benzenediol, 4-hydroxyphenol, p-hydroquinone, p-hydroxyphenol, p-dihydroxybenzene, benzoquinol
PubChem CID 785
ChEBI CHEBI:17594
IUPAC Name benzene-1,4-diol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Hydroquinone
Nota nome p.a.
Punto di fusione 170.0°C to 174.0°C
Colore White
Densità 1.32
Punti di ebollizione 285.0°C to 287.0°C
Punto d'infiammabilità 165°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic Drum
Formula lineare C6H4(OH)2
Quantità 5 kg
Beilstein 06,836
Fieser 05,341; 14,249
Indice di Merck 15,4845
Informazioni di solubilità Solubility in water: 70g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,slightly soluble in benzene,readily soluble in ethanol,acetone and methanol
Peso formulazione 110.11
Percent Purity 99.5%
Forma fisica Needle-like Crystals or Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydroquinone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.