Learn More
Brannan™ Hydrometer specific gravity shot loaded medium adjustment for surface tension 1.400 to 1.450 x 0.001 S.G. 270 mm Brannan
Slot loaded density hydrometer for a variety of surface tension ranges.
Marca:  Brannan™ 10/932/0
Codice prodotto. 12891468
  • 22.25€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Specific Gravity Hydrometer
270 mm
Soda Glass
0.001 g/mL
1.40 to 1.45 g/mL
Steel Shot