Learn More
Brannan™ Hydrometer specific gravity shot loaded low adjustment for surface tension 0.950 to 1.000 x 0.001 S.G. 270mm Brannan
Marca: Brannan™ 10/923/0
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Hydrometer specific gravity shot loaded low adjustment for surface tension 0.950 to 1.000 x 0.001 S.G. 270mm