Learn More
VEE GEE Hydrometer Jar
The Hydrometer Jar is made of borosilicate glass, the jar features a beaded rim and a circular base. Sized properly to eliminate surface tension effects that lead to inaccurate readings.
10.05€ - 52.95€
Specifica
Base Type Flat Circular
Tipo Hydrometer Jar
Materiale Borosilicate glass
Monouso Reusable
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema imperiale) Altezza (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema imperiale) Altezza (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
17806523
Vedere i documenti
VEE GEE
21050-100
3.4 fl. oz. 7.3 in.
10.05€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 13-08-2025
Aggiungi al carrello
17866573
Vedere i documenti
VEE GEE
21050-250
8.5 fl. oz. 11 in.
14.45€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 13-08-2025
Aggiungi al carrello
17846573
Vedere i documenti
VEE GEE
21050-1000
34 fl. oz. 16 in.
34.50€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 13-08-2025
Aggiungi al carrello
17816583
Vedere i documenti
VEE GEE
21050-500
17 fl. oz. 14 in.
20.90€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 13-08-2025
Aggiungi al carrello
17806483
Vedere i documenti
VEE GEE
21050-1000-L
34 fl. oz. 16 in.
52.95€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-08-2025
Aggiungi al carrello
17816483
Vedere i documenti
VEE GEE
21050-600
20.3 fl. oz. 15.4 in.
21.60€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • The capacity varies depending on the model.
Specifica
Specifica
Flat Circular
Hydrometer Jar
Borosilicate glass
Reusable