Learn More
hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 27988-77-8 | AuCl4H | 339.77 g/mol
204.02€ - 820.08€
Identificatori chimici
CAS | 27988-77-8 |
---|---|
Formula molecolare | AuCl4H |
Molecular Weight (g/mol) | 339.77 |
Numero MDL | MFCD00149903 |
InChI Key | RFWCEGCWRSNAGT-UHFFFAOYSA-K |
Sinonimo | Chloroauric acid hydrate, Gold trichloride acid hydrate |
IUPAC Name | hydrogen tetrachlorogoldtris(ylium) |
SMILES | [H+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10791111
|
Thermo Scientific Acros
223620010 |
1 g | Glass bottle |
204.02€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10001611
|
Thermo Scientific Acros
223620050 |
5 g | Glass bottle |
820.08€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
27988-77-8 | |
339.77 | |
RFWCEGCWRSNAGT-UHFFFAOYSA-K | |
hydrogen tetrachlorogoldtris(ylium) |
AuCl4H | |
MFCD00149903 | |
Chloroauric acid hydrate, Gold trichloride acid hydrate | |
[H+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl |
Specifica
Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate | |
p.a. | |
Orange | |
AuCl4H | |
MFCD00149903 | |
Chloroauric acid hydrate, Gold trichloride acid hydrate | |
RFWCEGCWRSNAGT-UHFFFAOYSA-K | |
hydrogen tetrachlorogoldtris(ylium) | |
339.78 |
30.0°C | |
27988-77-8 | |
Crystalline Powder and/or Crystals | |
HAuCl4·xH2O | |
14, 4522 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
[H+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl | |
339.77 | |
≥49% (Au) |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Con
GHS Signal Word: Danger
- Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.