Learn More
Hydrogen Phthalate - C6H4(COO)2H for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Specifications
Specifications
Materiale o nome chimico | Hydrogen Phthalate |
Imballaggio | Glass Bottle |
Quantità | 500 mL |
Forma fisica | Liquid |
Concentrazione | 1 g/L |
Tipo | Single-component Standard Solution |
Solvent or Matrix | H2O |