Learn More
Hydrogen Peroxide, Topical Solution, Contains 0.05% max. Acetophenetidin as a Preservative, 2.5 to 3.5%, U.S.P., J.T. Baker™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
4 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Hydrogen Peroxide |
Nota nome | Topical Solution, Contains 0.05% max. Acetophenetidin as a Preservative |
Quantità | 500 mL |
Peso formulazione | 34.01 |
Percent Purity | 2.5 to 3.5% |
Grado | USP |
Imballaggio | Narrow Mouth Amber Glass Bottle |
Gravità specifica | 1L = 1.00kg |