Learn More
Hydrogen peroxide, for analysis, 35 wt.% solution in water, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10096153
Click to view available options
Quantità:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7722-84-1, 7732-18-5
Formula molecolare H2O2
Molecular Weight (g/mol) 34
Numero MDL MFCD00011333
InChI Key MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC Name perossido di idrogeno
SMILES OO
Specifica
Punti di ebollizione 108.0°C
Materiale o nome chimico Hydrogen peroxide
Punto di fusione -33.0°C
Nota nome For analysis, Stabilized
Colore Yellow through Brown
Forma fisica Powder
Quantità 10 L
Formula lineare H2O2
Fieser 01,457; 02,216; 03,154; 04,253; 05,337; 06,286; 07,174; 08,247; 09,241; 10,201; 11,256; 12,242; 14,176; 15,166; 16,177; 17,145
Indice di Merck 15, 4835
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and sulfuric ether, insoluble in petroleum ether
Peso formulazione 34
Percent Purity 34.5 to 37%
Grado Analytical
Imballaggio Plastic drum
Gravità specifica 1.135
Densità 1.1350g/mL