Learn More
hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate, ca. 40% Pt, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 26023-84-7 | Cl6H2Pt | 409.80 g/mol
123.62€ - 1919.55€
Identificatori chimici
CAS | 26023-84-7 |
---|---|
Formula molecolare | Cl6H2Pt |
Molecular Weight (g/mol) | 409.80 |
Numero MDL | MFCD00149909 |
InChI Key | ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J |
Sinonimo | Hexachloroplatinic acid, Platinic chloride |
IUPAC Name | dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium) |
SMILES | [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10695642
|
Thermo Scientific Acros
195370010 |
1 g | Glass bottle |
123.62€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10114310
|
Thermo Scientific Acros
195370050 |
5 g | Glass bottle |
493.46€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
13408448
|
Thermo Scientific Acros
195370250 |
25 g | Glass Bottle |
1919.55€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
26023-84-7 | |
409.80 | |
ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J | |
dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium) |
Cl6H2Pt | |
MFCD00149909 | |
Hexachloroplatinic acid, Platinic chloride | |
[H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Specifica
Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate | |
ca. 40% Pt | |
Chunks and/or Powder | |
H2PtCl6·xH2O | |
Hexachloroplatinic acid, Platinic chloride | |
ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J | |
dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium) | |
409.82 |
60.0°C | |
26023-84-7 | |
Cl6H2Pt | |
MFCD00149909 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol | |
[H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl | |
409.80 | |
∼40% (Pt) |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
May be corrosive to metals.
May cause an allergic skin reaction.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if pre
GHS Signal Word: Danger
- Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H300-Letale se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate