Learn More
Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate, 99.9%, (trace metal basis), 38 to 40% Pt, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 26023-84-7 | Cl6H2Pt | 409.80 g/mol
167.84€ - 1719.56€
Identificatori chimici
CAS 26023-84-7
Formula molecolare Cl6H2Pt
Molecular Weight (g/mol) 409.80
Numero MDL MFCD00149909
InChI Key ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo Hexachloroplatinic acid hexahydrate, Platinic chloride hexahydrate
IUPAC Name dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium)
SMILES [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10457182
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
363590010
1 g Glass bottle
167.84€
1g
10771424
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
363590050
5 g Glass bottle
688.43€
5g
10501804
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
363590250
25 g Glass bottle
1719.56€
25g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
Specifica
Identificatori chimici
26023-84-7
409.80
ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium)
Cl6H2Pt
MFCD00149909
Hexachloroplatinic acid hexahydrate, Platinic chloride hexahydrate
[H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
38 to 40% Pt
Chunks and/or Powder
Cl6H2Pt
MFCD00149909
Hexachloroplatinic acid hexahydrate, Platinic chloride hexahydrate
ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium)
409.82
Base per metalli in tracce
60.0°C
26023-84-7
38 to 40% (Pt)
H2PtCl6·xH2O
14, 7526
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
[H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
409.80
99.9%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
May be corrosive to metals.
May cause an allergic skin reaction.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if pre
GHS Signal Word: Danger
Identificativo prodotto
  • Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H300-Letale se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate