Learn More
Hydrogen fluoride-pyridine, approx. 70% HF, approx. 30% Pyridine, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10773371 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Imballaggio:
Plastic Bottle in Tin Can
Plastic bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32001-55-1
Formula molecolare C5H6FN
Molecular Weight (g/mol) 99.11
Numero MDL MFCD00012436
InChI Key GRJJQCWNZGRKAU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyridine hydrofluoride, hydrogen fluoride-pyridine, olah's reagent, pyridinium fluoride, hydrogen fluoride pyridine complex, hydrogen fluoride pyridine, hf-pyridine, pyridine, hydrofluoride 1:1, pyridinium poly hydrogen fluoride, hydrogen fluoride/pyridine
PubChem CID 64774
IUPAC Name pyridine;hydrofluoride
SMILES C1=CC=NC=C1.F
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrogen fluoride-pyridine
Nota nome 65-70%
Colore Yellow to Brown
Densità 1.1000g/mL
Intervallo percentuale saggio 65-70%
Imballaggio Plastic Bottle in Tin Can
Quantità 50 g
Fieser 16,286; 16,050; 05,538; 06,473; 09,399; 12,419
Gravità specifica 1.1
Peso formulazione 99.11
Percent Purity 65-70%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrogen fluoride-pyridine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.