Learn More
Macherey-Nagel™ Hydrodex β-6TBDM GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 723381.25
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
0.4 mm | |
0.25 mm | |
Enantiomer Separation | |
25 m | |
1 Each |
GC Capillary Column | |
Hydrodex β-6TBDM | |
230°C to 250°C | |
Hydrodex β-6TBDM |
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ Hydrodex β-6TBDM GC Capillary Column > Length: 25m