Learn More
Hydrochloric acid solution, Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.5 M HCl (0.5N), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15674950 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
10L
1L
5L
pezzi 6
Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.5 M HCl (0.5N)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric acid solution
Nota nome Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.5 M HCl (0.5N)
Punti di ebollizione >100°C
CAS min. % ≥90.0000%, ≥1.0000%
Concentrazione 0.5 M HCl (0.5N)
CAS max % ≤100.0000%, <5.0000%
Densità 1.010 g/cm3
Imballaggio Poly Bottle
Quantità 6 x 1 L
Formula lineare HCl
Numero UN UN1789
IUPAC Name hydrogen chloride
Peso formulazione 36.46
Grado Reagent Ph. Eur.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrochloric acid solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: hydrochloric acid