Learn More
Hydrochloric Acid Solution, Volumetric, 1M HCl (1N), Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15676840 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Poly bottle
Volumetric, 1 M HCl (1N)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric acid solution
pH ∼1.0
Colore Colorless
Nota nome Volumetric, 1M HCl (1N)
CAS 7647-01-0
Punto di fusione <0°C
Punti di ebollizione >100°C (1013hPa)
Densità ∽1.010g/cu.cm at 20°C
Odore Odorless
Imballaggio Poly bottle
Pressione del vapore 190mmHg (25°C)
Quantità 1 L
Formula molecolare ClH
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00011324
Numero UN UN1789
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Informazioni di solubilità Completely miscible in water
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-]
IUPAC Name hydrogen chloride
Molecular Weight (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Peso formulazione 36.46g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrochloric acid solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: hydrochloric acid