Learn More
Hydrochloric Acid Solution 5M, Pure, Bench Reagent, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073133 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
2.5 L, Flacone in plastica HDPE, 2.50L
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Flacone in plastica HDPE
Plastic container
Dimensione della confezione:
2.50L
25L
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Specifica
pH lt; 1
Colore Colorless to Yellow
Imballaggio Flacone in plastica HDPE
Quantità 2.5 L
Forma fisica Liquid
IUPAC Name hydrogen chloride
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrochloric acid, solution 5M, Bench Reagent
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Hydrochloric Acid Solution 5M, Pure, Bench Reagent, Fisher Chemical™ >