Learn More
Hydrochloric Acid Solution, 3M, Chem-Lab
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Polyethylene
Dimensione della confezione:
1L
Descrizione
Hydrochloric acid is a corrosive, strong mineral acid with many industrial uses. It is a colorless, highly pungent solution of hydrogen chloride (HCl) in water. It is frequently used in pH buffer solutions, in the regeneration of ion exchange resins and in the production of chlorides and the synthesis of organic products.
Specifica
Specifica
Aspetto | Liquid |
pH | <1 |
Aspetto della soluzione | Liquid |
Colore | Colorless |
CAS | 7647-01-0, 7732-18-5 |
Composizione | 109.383g HCl per 1L H2O |
Concentrazione | 3M |
Densità | 1.05g/mL |
Odore | Odourless |
Imballaggio | Polyethylene |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acido cloridrico 3 mol/l
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Hydrochloric acid