missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydrochloric Acid Solution 2M (2N), NIST Standard Solution, ready to use, for volumetric analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bag in box
Flacone in plastica HDPE
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
Specifica
Specifica
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 100°C |
Imballaggio | Flacone in plastica HDPE |
Quantità | 1 L |
Forma fisica | Liquid |
IUPAC Name | hydrogen chloride |
Peso formulazione | 36.46g/mol |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto