Learn More
Hydrochloric acid solution, 2.0M, Honeywell Fluka™ Codice prodotto.: 15614940
Hydrochloric acid solution, 2.0M, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15614940 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
10 L
Click to view available options
Quantità:
1 L
10 L
Codice prodotto. 15614940
Marca: Honeywell-Fluka 3532710LVP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Volumetric, 2.0 M HCl (2.0N)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC Name hydrogen chloride
SMILES Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric acid solution
Concentrazione 2.0M
Pressione del vapore 190 mmHg (25°C)
Quantità 10 L
Numero UN UN1789
Peso formulazione 36.46g/mol
Titolo del prodotto
Hydrochloric acid solution, 2.0M, Honeywell Fluka™ >