Learn More
Hydrochloric Acid Solution, 1.0M, Honeywell Fluka™
Volumetric, 1.0 M HCl (1.0N)
32.96€ - 311.98€
Identificatori chimici
CAS | 7647-01-0 |
---|---|
Formula molecolare | ClH |
Molecular Weight (g/mol) | 36.46 |
Numero MDL | MFCD00011324 MFCD00792839 |
InChI Key | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof |
PubChem CID | 313 |
ChEBI | CHEBI:17883 |
SMILES | Cl |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15653530
|
Honeywell-Fluka
318949-500ML |
500 mL | N/A | ||||||
15623530
|
Honeywell-Fluka
318949-2L |
2 L | N/A | ||||||
15673530
|
Honeywell-Fluka
318949-6X500ML |
6 x 500 mL | N/A | ||||||
15633530
|
Honeywell-Fluka
318949-3L |
3 L | N/A | ||||||
15663530
|
Honeywell-Fluka
318949-6X1L |
6 x 1 L | N/A | ||||||
15643530
|
Honeywell-Fluka
318949-4X2L |
4 x 2 L | N/A | ||||||
Descrizione
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
- Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
- Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
- Reagenti per complessometria:
- Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
- Agenti mascheranti
- Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
Identificatori chimici
7647-01-0 | |
36.46 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
313 | |
Cl |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
CHEBI:17883 |
Specifica
Hydrochloric Acid Solution | |
1.0M | |
190mmHg (25°C) | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 |
7647-01-0 | |
1.017g/mL at 25°C | |
ClH | |
1789 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen chloride | |
313 | |
36.46g/mol |
Sicurezza e movimentazione
H290
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Hydrochloric acid solution
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: hydrochloric acid