Learn More
Hydrochloric Acid Solution 0.5M (0.5N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10247233 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Flacone in plastica HDPE
Plastic container
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
Hydrochloric Acid Solution 0.5M (0.5N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC Name hydrogen chloride
SMILES Cl
Specifica
Colore Colorless
Punti di ebollizione 100°C
Imballaggio Plastic container
Quantità 25 L
Forma fisica Liquid
Peso formulazione 36.46g/mol